Få mere at vide
2',7'-Dichlorofluorescein, Technical, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070080 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10070080 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 10070080 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. D/1820/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 280°C
CAS 76-54-0
Molekylær formel C20H10Cl2O5
MDL nummer 5047
Formel vægt 401.2g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Amber
Mængde 5 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',7'-Dichlorofluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.