Få mere at vide
2′,7′-Dichlorofluorescein, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2′,7′-Dichlorofluorescein |
| CAS | 76-54-0 |
| MDL nummer | MFCD00005047 |
| Synonym | 2′,7′-Dichlorofluorescein, 2′,7′-Dichlorofluorescein |
| Mængde | 5 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.2 |
| Grad | Research |