Få mere at vide
2',7'-dichlorfluoresceinopløsning, Solstice
Artikelnummer. 15650580
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15650580 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 15650580 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 02591500ML
 Begrænset vare
På lager
Indikator, klar til brug
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2′,7′-Dichlorofluorescein Solution
Smeltepunkt 89,5 °C
Kogepunkt 81 °C til 83 °C
CAS 76-54-0
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C20H10Cl2O5
MDL nummer MFCD00005047
FN nummer UN1219
Beilstein 58009
Tæthed 0,79 g/ml ved 20 °C
Mængde 500 mL
Flammepunkt 12 °C (53,6 °F)
InChI nøgle VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
IUPAC navn 2',7'-dichlor-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
Molekylvægt (g/mol) 401.195
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
Formel vægt 401,2 g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol