Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2',7'-dichlorfluorescein, ren
Artikelnummer. 10105113 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10105113 100 g Glasflaske 100g
10032600 5 g Glasflaske 5g
10511451 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10105113 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 191531000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401,195 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-54-0
Molekylær formel C20H10Cl2O5
Molekylvægt (g/mol) 401.195
MDL nummer MFCD00005047
InChI nøgle VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC navn 2',7'-dichlor-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Tekniske data
Absorbans 2000 (ved lambda min.)
Kemisk navn eller materiale 2', 7'-Dichlorofluorescein
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 501 til 503 nm (i 0,1N NaOH)
Tab ved tørring 5% maks. (110 °C)
Emballage Glasflaske
Beilstein 19, V,6, 461
Tæthed 0.79g/mL
Merck Index 15, 3076
Farve Brun/rød til orange
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vægt 401.2
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'',7''-Dichlorofluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.