Få mere at vide
2',7'-Dichlorfluorescein diacetat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2',7'-Dichlorofluorescein diacetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H14Cl2O7/c1-11(27)30-21-9-19-15(7-17(21)25)24(14-6-4-3-5-13(14)23(29)33-24)16-8-18(26)22(31-12(2)28)10-20(16)32-19/h3-10H,1-2H3 |
| Formel vægt | 484.0117 |