Få mere at vide
2',7'-Dichlorfluorescein, ACS-reagens
Artikelnummer. 12645037 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12645037 10 g Glasflaske 10g
12625037 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12645037 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 446930100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-54-0 | C20H10Cl2O5 | 401,195 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-54-0
Molekylær formel C20H10Cl2O5
Molekylvægt (g/mol) 401.195
InChI nøgle VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one
PubChem CID 64944
ChEBI CHEBI:51596
IUPAC navn 2',7'-dichlor-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)Cl)O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 7'-Dichlorofluorescein
Emballage Glasflaske
Tæthed 0.7900g/mL
Mængde 10 g
Formel vægt 401.2
Grad ACS-reagens
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2`,7`-Dichlorofluorescein
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2`,7`-Dichlorofluorescein