Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2', 7'-Dichlorofluorescein |
| Emballage | Glasflaske |
| Tæthed | 0.7900g/mL |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 401.2 |
| Grad | ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
- 2`,7`-Dichlorofluorescein
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2`,7`-Dichlorofluorescein