Få mere at vide
2',7'-dichlorfluorescein 3',6'-diacetat, 97%
Artikelnummer. 10419491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10419491 5 g Glasflaske 5g
10419301 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10419491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 347250050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2044-85-1 | C24H14Cl2O7 | 485,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2044-85-1
Molekylær formel C24H14Cl2O7
Molekylvægt (g/mol) 485.27
MDL nummer MFCD00037501
InChI nøgle VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104913
IUPAC navn (6'-acetyloxy-2',7'-dichlor-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3'-yl)acetat
SMIL CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate
Smeltepunkt 239 °C til 246 °C
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Analyseprocentområde 97%
Beilstein 19, IV, 2912
Farve Farveløs til hvid
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver eller krystaller
Formel vægt 485.27
Procent renhed ≥96.0%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.