missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Dichlorofluorenyl Bromomethyl Ketone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dichlorofluorenyl Bromomethyl Ketone |
| CAS | 53221-22-0 |
| Molekylær formel | C15H9BrCl2O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Bromo-1-(2,7-dichloro-9H-fluoren-4-yl)ethanone, Bromomethyl 2,7-Dichloro-4-fluorenyl Ketone |
| SMIL | Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)cc(C(=O)CBr)c23)c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 356.04 |
| Formel vægt | 353.9214 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?