Få mere at vide
2,7-dichlorfluoren, TRC
Artikelnummer. 30374865
Skift visning
Mængde:
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30374865 1 g -
30380124 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30374865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4344651G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7012-16-0
Molekylær formel C13 H8 Cl2
Molekylvægt (g/mol) 235.11
Synonym 2,7-Dichloro-9H-fluorene, NSC 73077
IUPAC navn 2,7-dichloro-9H-fluoren
SMIL Clc1ccc2c(Cc3cc(Cl)ccc23)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dichlorofluorene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C13H8Cl2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vægt 234.0003