Få mere at vide
2,7-dichlorfluoren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430608
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430608 5 g 5g
11420608 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430608 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24717.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 7012-16-0 | Molekylformel: C13H8Cl2 | Molekylvægt: 235,107 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7012-16-0
Molekylær formel C13H8Cl2
Molekylvægt (g/mol) 235.107
MDL nummer MFCD00032840
InChI nøgle SDPURBHAHVFTGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dichlorofluorene, 2,7-dichlor-9h-fluoren, 9h-fluorene, 2,7-dichloro, 2,7-dichiorofluorene, fluorene,7-dichloro, 9h-fluorene,7-dichloro, ksc378s9n, 2,7-dichlorofluorene 1g
PubChem CID 251987
IUPAC navn 2,7-dichlor-9H-fluoren
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)Cl)C3=C1C=C(C=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dichlorofluorene
Smeltepunkt >300 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 235.12
Procent renhed 97%