Få mere at vide
2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin |
| CAS | 33857-26-0 |
| Molekylær formel | C12 H6 Cl2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,e][1,4]dioxin, 2,7-dichloro-, 2,7-Dichlorodibenzo[b,e][1,4]dioxin (ACI), Dibenzo-p-dioxin, 2,7-dichloro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,7-Dichlorodibenzo-p-dioxin, 2,7-Dichlorodibenzodioxin, 2,7-Dichlorodioxin, PCDD 11 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl2O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-10-4-2-8(14)6-12(10)15-9/h1-6H |
| SMIL | ClC1=CC=C2OC3=CC(Cl)=CC=C3OC2=C1 |
| IUPAC navn | 2,7-dichlorodibenzo-p-dioxin |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.081 |
| Formel vægt | 251.974 |