Få mere at vide
2,7-Dibromopyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dibromopyrene |
| CAS | 102587-98-4 |
| Molekylær formel | C16H8Br2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-5-9-1-2-10-6-14(18)8-12-4-3-11(7-13)15(9)16(10)12/h1-8H |
| SMIL | C1=CC2=C3C(=CC(=C2)Br)C=CC4=CC(=CC1=C43)Br |
| IUPAC navn | 2,7-dibromopyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.04 |
| Formel vægt | 357.8993 |