Få mere at vide
2,7-Dibromophenanthrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Dibromophenanthrene |
| CAS | 62325-30-8 |
| Molekylær formel | C14 H8 Br2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-11-3-5-13-9(7-11)1-2-10-8-12(16)4-6-14(10)13/h1-8H |
| SMIL | Brc1ccc2c(ccc3cc(Br)ccc23)c1 |
| IUPAC navn | 2,7-dibromophenanthrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.021 |
| Formel vægt | 333.899 |