Få mere at vide
2,7-Dibromonapthalen, TRC
Artikelnummer. 30368865
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30368865 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30368865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4257602.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Molekylær formel C10H6Br2
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMIL Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
IUPAC navn 2,7-dibromonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 285.96
Formel vægt 283.8836