Få mere at vide
2,7-Dibromonapthalen, TRC
Artikelnummer. 30378085
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30378085 1 g
1 options
Artikelnummer. 30378085 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4257601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromonapthalene
CAS 58556-75-5
Molekylær formel C10H6Br2
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H6Br2/c11-9-3-1-7-2-4-10(12)6-8(7)5-9/h1-6H
SMIL Brc1ccc2ccc(Br)cc2c1
IUPAC navn 2,7-dibromonaphthalen
Molekylvægt (g/mol) 285.96
Formel vægt 283.8836