Få mere at vide
2,7-Dibromonaphthalen, 99%
Artikelnummer. 15402528
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15402528 1 g 1g
15422528 250 mg 250mg
15412528 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15402528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56097.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58556-75-5 | C10H6Br2 | 285,97 g/mol
Det er et mellemprodukt i farvestoffer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt i farvestoffer og lægemidler
.
Opløselighed Opløselig i acetonitril
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58556-75-5
Molekylær formel C10H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 285.97
MDL nummer MFCD00238580
InChI nøgle ODJZWBLNJKNOJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2,7-dibromo, acmc-209m5e, ksc490o3j, 2,7-dibromonaphthalene hplc
PubChem CID 625355
IUPAC navn 2,7-dibromonaphthalen
SMIL BrC1=CC2=CC(Br)=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromonaphthalene
Smeltepunkt 139°C to 142°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1862041
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile.
Formel vægt 285.97
Procent renhed 99%