Få mere at vide
2,7-Dibromofluoren, 98%
Artikelnummer. 11449653
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449653 100 g 100g
11424050 10 g 10g
11439653 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12437.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 16433-88-8 | C13H8Br2 | 324,02 g/mol
2,7-Dibromfluoren bruges som skabelon for de N-carbazol-kapslede oligofluorener, som viser potentiale som hultransporterende materialer til organiske lysemitterende enheder (OLED'er). Det bruges også i syntesen af konjugeret polymer, poly[9,9a-bis(6a-N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluoren-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazol)dibromid] (PFBT), der anvendes i etiketfrie DNA-mikroarrays, til fremstilling af usubstituerede polyymmetfluorescerende polyfluorescerende og usubstituerede polyfluorescerende stoffer. 2,7-dibromfluorenmonomerer indeholdende benzyletherdendroner (generation 1, 2 og 3) i 9,9a-stillingen af fluorenringen, såsom: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromfluoren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,7-dibromfluoren bruges som skabelon for de N-carbazol-kapslede oligofluorener, som viser potentiale som hultransporterende materialer til organiske lysemitterende enheder (OLED'er). Det bruges også til syntese af konjugeret polymer, poly[9,9′ -bis(6′′ -N,N,N-trimethylammonium)hexyl)fluoren-co-alt-4,7-(2,1,3-benzothiadiazol)dibromid] (PFBT), anvendt i mærkefrie DNA-mikroarrays, til fremstilling af blåt fotoluminescerende usymmetrisk substitueret polyfluoren og til fremstilling af 2,7-dibromofluorenholdige 2,7-dibromofluoren-, 2,7-dibromofluoren-, benzyl-mono-merer og 3) i 9,9′ -position af fluorenringen, såsom: 9,9-bis[(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)-methyl] 2,7-dibromfluoren, 9,9-bis[(3,5-bis(3,5-bis(3,5-bis(benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)benzyloxy)methyl]-2,7-dibromfluoren.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16433-88-8
Molekylær formel C13H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 324.02
MDL nummer MFCD00019048
InChI nøgle AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140073
IUPAC navn 2,7-dibrom-9H-fluoren
SMIL BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromofluorene
Smeltepunkt 164 °C til 167 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2049205
Synonym 2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
Formel vægt 324.03
Procent renhed 98%