Få mere at vide
2,7-Dibromocarbazole
Artikelnummer. 17221236 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17221236 1 g
17231236 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17221236 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 467780010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 136630-39-2 | C12H7Br2N | 325.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 136630-39-2
Molekylær formel C12H7Br2N
Molekylvægt (g/mol) 325.00
InChI nøgle QPTWWBLGJZWRAV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn 2,7-dibrom-9H-carbazol
SMIL BrC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromocarbazole
Smeltepunkt 225.0°C to 230.0°C
Mængde 1 g
Formel vægt 325