Få mere at vide
2,7-Dibromo-9H-fluoren, TRC
Artikelnummer. 30383420
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383420 25 g
30381404 10 g
30377793 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383420 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD42618325G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16433-88-8
Molekylær formel C13H8Br2
Molekylvægt (g/mol) 324.01
Synonym 2,7-Dibromofluorene
SMIL Brc1ccc2c(Cc3cc(Br)ccc23)c1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromo-9H-fluorene
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H8Br2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
Formel vægt 321.8993