Få mere at vide
2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15545956 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15545956 25 g 25g
15535956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15545956 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457310250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 28320-32-3
Molekylær formel C15H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 352.07
MDL nummer MFCD00099471
InChI nøgle LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-9h-fluorene, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl-fluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl, 2,7-dibromo-9,9-dimethyl fluorene, pubchem19656, acmc-1cpi8, ksc491i1n, 9,9-dimethyl-2,7-dibromofluorenone
PubChem CID 12123876
IUPAC navn 2,7-dibromo-9,9-dimethylfluorene
SMIL CC1(C)C2=C(C=CC(Br)=C2)C2=C1C=C(Br)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene
Smeltepunkt 179.0°C to 181.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Mængde 25 g
Formel vægt 352.07
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dibromo-9,9-dimethylfluorene, 98%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.