missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,7-Diazapyrene, TRC

Artikelnummer. 30368332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368332 250 mg
30363532 100 mg
30356041 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368332 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD417648250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 194-00-3
Molekylær formel C4 H2 F2 O3
Molekylvægt (g/mol) 136.054
Synonym Benzo[lmn][3,8]phenanthroline, DAP
IUPAC navn 3,3-difluorooxolane-2,5-dione
SMIL FC1(F)CC(=O)OC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,7-Diazapyrene
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H2F2O3/c5-4(6)1-2(7)9-3(4)8/h1H2
Formel vægt 135.997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.