missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Diazapyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Diazapyrene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F2O3/c5-4(6)1-2(7)9-3(4)8/h1H2 |
| Formel vægt | 135.997 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?