Få mere at vide
2,7-Diaminomitosene (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Diaminomitosene |
| CAS | 92695-32-4 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2,7-Diaminomitosene, (2R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, (R)-2,7-Diamino-9-[[(aminocarbonyl)oxy]methyl]-2,3-dihydro-6-methyl-1H-pyrrolo[1,2-a]indole-5,8-dione, 2,7-Diaminomitosene |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4O4/c1-5-10(16)13(20)9-7(4-22-14(17)21)8-2-6(15)3-18(8)11(9)12(5)19/h6H,2-4,15-16H2,1H3,(H2,17,21)/t6-/m1/s1 |
| SMIL | CC1=C(N)C(=O)c2c(COC(=O)N)c3C[C@@H](N)Cn3c2C1=O |
| IUPAC navn | [(2R)-2,6-diamino-7-methyl-5,8-dioxo-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[1,2-a]indol-4-yl]methyl carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.301 |
| Formel vægt | 304.117 |