Få mere at vide
2,7-Diaminofluorene dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10204261 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10204261 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10204261 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 338220010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 7-Diaminofluorene dihydrochloride
CAS 13548-69-1
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 260°C to 310°C
Farve Beige-Gray to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C13H12N2·2HCl
MDL nummer MFCD00012535
Mængde 1 g
Synonym 9h-fluorene-2,7-diamine dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene dihydrochloride, 2,7-diamino-fluoren dihydrochloride, 2,7-diaminofluorene di hydrochloride, 2,7-diaminofluorenedihydrochloride, 2,7-diaminofluorene2hcl, 2,7-fluorenyldiamine2hcl, acmc-209c0q, 2,7-diaminofluorene di hcl, 2,7-fluorenediammonium dichloride
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: sparingly soluble in ethanol and acetone,insoluble in ether
InChI nøgle QJXYCUYLZDQRIN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1C2=C(C=CC(=C2)N)C3=C1C=C(C=C3)N.Cl.Cl
IUPAC navn 9H-fluorene-2,7-diamine;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 269.17
PubChem CID 11543576
Formel vægt 269.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /