Få mere at vide
2,7-Diaminofluorene dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 7-Diaminofluorene dihydrochloride |
| CAS | 13548-69-1 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 260°C to 310°C |
| Farve | Beige-Gray to White |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C13H12N2·2HCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /