Få mere at vide
2,7-diaminofluoren, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461628
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461628 1 g 1g
15481628 250 mg 250mg
15471628 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55402.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 525-64-4 | C13H13ClN2 | 232.71 g/mol
Det bruges som erstatning for det kræftfremkaldende benzidin i det kromogene assay af peroxidaser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som erstatning for det
kræftfremkaldende benzidin i det kromogene assay af peroxidaser.
Opløselighed
Lidt opløseligt i koldt vand. Opløselig i varmt vand. Svagt opløseligt i ethanol. og acetone. Uopløseligt i ether.
Noter
Opbevares ved 4 °C. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 525-64-4
Molekylær formel C13H13ClN2
Molekylvægt (g/mol) 232.71
MDL nummer MFCD00001128
InChI nøgle COOWDVCIUYIBFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-diaminofluorene, 2,7-fluorenediamine, 2,7-diamino-fluorene, 2,7-fluoroenediamine, fluorene-2,7-diamine, fluorene-2,7-diyldiamine, ccris 920, 2,7-diamino-fluoren, 2,7-diaminoflyorene, 2,7-diaminofluoren
PubChem CID 10679
IUPAC navn 9H-fluoren-2,7-diamin
SMIL [Cl-].NC1=CC=C2C(CC3=CC([NH3+])=CC=C23)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Diaminofluorene
Smeltepunkt 160°C to 162°C
Mængde 1 g
Beilstein 2099859
Merck Index 14,4156
Opløselighedsinformation Slightly soluble in cold water. Soluble in hot water. Sparingly soluble in ethanol. and acetone. Insoluble in ether.
Formel vægt 196.25
Procent renhed ≥97%