Få mere at vide
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17931446
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17931446 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17931446 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0269.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2,7-Diamino-6-phenylpteridin-4-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine
CAS 19375-89-4
Analyt- eller komponentnavne 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H10 N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4(3H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl- (9CI), 4-Pteridinol, 2,7-diamino-6-phenyl- (8CI), 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine, Triamterene Imp. B (EP), Triamterene RC B (USP), Triamterene Related Compound B, Triamterene Impurity B
InChI formel InChI=1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19)
SMIL Nc1nc(O)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
IUPAC navn 2,7-diamino-6-phenylpteridin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 254.25
Mængde 25 mg
Formel vægt 254.0916 g/mol