missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,7-Diamino-6-phenyl-4-pteridinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine |
| CAS | 19375-89-4 |
| Molekylær formel | C12 H10 N6 O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4(3H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl-, 4(1H)-Pteridinone, 2,7-diamino-6-phenyl- (9CI), 4-Pteridinol, 2,7-diamino-6-phenyl- (8CI), 2,7-Diamino-4-hydroxy-6-phenylpteridine, Triamterene Imp. B (EP), Triamterene RC B (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N6O/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)15-8-10(16-9)17-12(14)18-11(8)19/h1-5H,(H5,13,14,16,17,18,19) |
| SMIL | Nc1nc(O)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2,7-diamino-6-phenylpteridin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.25 |
| Formel vægt | 254.0916 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?