Få mere at vide
2,7-Di-tert-butylfluoren, 97+%
Artikelnummer. 15431668
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431668 25 g 25g
15411668 1 g 1g
15421668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55430.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 58775-05-6 | C21H26 | 278,439 g/mol
Det bruges som en organisk lysdiode (OLED) mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som en organisk lysdiode (OLED) mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i toluen, varm methanol.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Undgå varme og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58775-05-6
Molekylær formel C21H26
Molekylvægt (g/mol) 278.439
MDL nummer MFCD03093998
InChI nøgle DFZYPLLGAQIQTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-di-tert-butylfluorene, 2,7-di-tert-butyl-9h-fluorene, 2,7-di-t-butylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-bis 1,1-dimethylethyl, pubchem15066, 2,7-di-tert-butyl fluorene, 2,7-di-tert-butyl-fluorene, ksc491i2b
PubChem CID 4090082
IUPAC navn 2,7-ditert-butyl-9H-fluoren
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)C3=C(C2)C=C(C=C3)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,7-Di-tert-butylfluorene
Smeltepunkt 121 °C til 124 °C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i toluen, varm methanol.
Formel vægt 278.43
Procent renhed 98%