Få mere at vide
2,7-di-tert-butylfluoren, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som en organisk lysdiode (OLED) mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges som en organisk lysdiode (OLED) mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i toluen, varm methanol.
Noter
Opbevares ved -20 °C. Undgå varme og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Di-tert-butylfluorene |
| Smeltepunkt | 121°C to 124°C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Soluble in toluene,hot methanol. |
| Formel vægt | 278.43 |
| Procent renhed | 98% |