Få mere at vide
2-(7-bromoheptyloxy)tetrahydropyran, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran |
| CAS | 10160-25-5 |
| Molekylær formel | C12H23BrO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2 |
| SMIL | BrCCCCCCCOC1CCCCO1 |
| IUPAC navn | 2-(7-bromoheptoxy)oxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.22 |
| Formel vægt | 278.0881 |