Få mere at vide
2-(7-bromoheptyloxy)tetrahydropyran, TRC
Artikelnummer. 30329438
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30329438 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30329438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2553602.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(7-Bromoheptyloxy)tetrahydropyran
CAS 10160-25-5
Molekylær formel C12H23BrO2
Mængde 2.5 g
Synonym 2-[(7-Bromoheptyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran, 1-Bromo-7-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 1-Tetrahydropyranyloxy-7-bromoheptane, 7-Bromo-1-(tetrahydropyranyloxy)heptane, 7-Bromo-1-heptanol Tetrahydropyranyl Ether, 7-Bromoheptyl Tetrahydropyranyl Ether
InChI formel InChI=1S/C12H23BrO2/c13-9-5-2-1-3-6-10-14-12-8-4-7-11-15-12/h12H,1-11H2
SMIL BrCCCCCCCOC1CCCCO1
IUPAC navn 2-(7-bromoheptoxy)oxan
Molekylvægt (g/mol) 279.22
Formel vægt 278.0881