Få mere at vide
2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-chloroacridine, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,7-Bis(alloxycarbonylamino)-9-chloroacridine |
| CAS | 887353-21-1 |
| Molekylær formel | C21 H18 Cl N3 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,7-Bis(Alloxycarbonylamino)-9-Chloroacridine |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18ClN3O4/c1-3-9-28-20(26)23-13-5-7-17-15(11-13)19(22)16-12-14(6-8-18(16)25-17)24-21(27)29-10-4-2/h3-8,11-12H,1-2,9-10H2,(H,23,26)(H,24,27) |
| SMIL | Clc1c2cc(NC(=O)OCC=C)ccc2nc3ccc(NC(=O)OCC=C)cc13 |
| IUPAC navn | prop-2-enyl N-[9-chloro-7-(prop-2-enoxycarbonylamino)acridin-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.84 |
| Formel vægt | 411.0986 |