Få mere at vide
2-(7-Amino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(7-Amino-2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 85157-21-7 |
| Molekylær formel | C11H9NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO4/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5H,3,12H2,(H,13,14) |
| SMIL | Nc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)CC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(7-amino-2-oxochromen-4-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 219.19 |
| Formel vægt | 219.0532 |