Få mere at vide
2-([7-(acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl]oxy)propansyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10681055
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravgul glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10681055 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10176902 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10490574 5 g Ravgul glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10681055 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01183CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 499104-69-7
Molekylær formel C25H29NO8
Molekylvægt (g/mol) 471.506
InChI nøgle JPPMVSNCFXDOJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-7-acetylamino-6-benzyloxy-2-phenylperhydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2r-2-4ar,6s,7r,8r,8as-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-6-benzyloxy-7-acetamido-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, benzyl n-acetyl-4,6-o-benzylidenemuramic acid, 2-7-acetamido-6-benzyloxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid, 2-7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-yl oxy propanoic acid
PubChem CID 3843768
IUPAC navn 2-[(7-acetamido-2-phenyl-6-phenylmethoxy-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-yl)oxy]propansyre
SMIL CC(C(=O)O)OC1C(C(OC2C1OC(OC2)C3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-{[7-(Acetylamino)-6-(benzyloxy)-2-phenylperhydropyrano[3, 2-d][1, 3]dioxin-8-yl]oxy}propanoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 471.5
Procent renhed 97%