Få mere at vide
2,6-Pyridinedicarboxylic Acid, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Solstice
Artikelnummer. 15617520 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15617520 25 g Plastic bottle 25g
1 options
Artikelnummer. 15617520 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 9425625G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Pyridinedicarboxylic acid
CAS 499-83-2
Farve White
Emballage Plastic bottle
Molekylær formel C7H5NO4
MDL nummer MFCD00006299
Mængde 25 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 131629
Synonym 2,6-pyridinedicarboxylic acid, dipicolinic acid, 2,6-dipicolinic acid, dipicolinate, 2,6-dicarboxypyridine, 2,6-pyridinedicarboxylate, unii-ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylicacid, ue81s5cq0g, 2,6-pyridinedicarboxylic acid dipicolinic acid
InChI nøgle WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=NC(=C1)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC navn pyridine-2,6-dicarboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 167.12
PubChem CID 10367
ChEBI CHEBI:46837
Formel vægt 167.12g/mol
Procent renhed ≥99.999% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Fysisk form Crystalline