Få mere at vide
2,6-Pyridindicarboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30417434
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30417434 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30417434 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP991585250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Pyridinedicarboxaldehyde
CAS 5431-44-7
Molekylær formel C7H5NO2
Mængde 250 mg
Synonym 2,6-Bis(formyl)pyridine, 2,6-Diformylpyridine, 2,6-Pyridinedialdehyde, NSC 13393, Pyridine-2,6-dicarbaldehyde
InChI formel InChI=1S/C7H5NO2/c9-4-6-2-1-3-7(5-10)8-6/h1-5H
SMIL O=CC1=CC=CC(C=O)=N1
IUPAC navn Pyridin-2,6-dicarbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 135.12
Formel vægt 135.03