Få mere at vide
2-(6-oxopiperidin-2-yl)acetic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(6-oxopiperidin-2-yl)acetic acid |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO3/c9-6-3-1-2-5(8-6)4-7(10)11/h5H,1-4H2,(H,8,9)(H,10,11) |
| Formel vægt | 157.0739 |