missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[6-O-Acetyl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-Alpha-D-mannopyranosyl]-N-carbobenzoxy-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[6-O-Acetyl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-mannopyranosyl]-N-carbobenzoxy-L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 358620-69-6 |
| Molekylær formel | C49H50N2O10 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C49H50N2O10/c1-33(52)56-32-42-44(57-28-34-17-7-3-8-18-34)46(58-29-35-19-9-4-10-20-35)47(59-30-36-21-11-5-12-22-36)45(61-42)43-39(38-25-15-16-26-40(38)50-43)27-41(48(53)55-2)51-49(54)60-31-37-23-13-6-14-24-37/h3-26,41-42,44-47,50H,27-32H2,1-2H3,(H,51,54)/t41-,42+,44+,45+,46-,47+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](Cc1c([nH]c2ccccc12)[C@@H]3O[C@@H](COC(=O)C)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H](OCc5ccccc5)[C@H]3OCc6ccccc6)NC(=O)OCc7ccccc7 |
| IUPAC navn | methyl (2R)-3-[2-[(2S,3S,4S,5S,6S)-6-(acetyloxymethyl)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]-1H-indol-3-yl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 826.93 |
| Formel vægt | 826.3465 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?