missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-[6-O-Acetyl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-a-D-mannopyranosyl]-N-carbobenzoxy-L-tryptophan Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30324402
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30324402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30324402 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA18685510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[6-O-Acetyl-2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-alpha-D-mannopyranosyl]-N-carbobenzoxy-L-tryptophan Methyl Ester
CAS 358620-69-6
Molekylær formel C49H50N2O10
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C49H50N2O10/c1-33(52)56-32-42-44(57-28-34-17-7-3-8-18-34)46(58-29-35-19-9-4-10-20-35)47(59-30-36-21-11-5-12-22-36)45(61-42)43-39(38-25-15-16-26-40(38)50-43)27-41(48(53)55-2)51-49(54)60-31-37-23-13-6-14-24-37/h3-26,41-42,44-47,50H,27-32H2,1-2H3,(H,51,54)/t41-,42+,44+,45+,46-,47+/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@@H](Cc1c([nH]c2ccccc12)[C@@H]3O[C@@H](COC(=O)C)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H](OCc5ccccc5)[C@H]3OCc6ccccc6)NC(=O)OCc7ccccc7
IUPAC navn methyl (2R)-3-[2-[(2S,3S,4S,5S,6S)-6-(acetyloxymethyl)-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxan-2-yl]-1H-indol-3-yl]-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 826.93
Formel vægt 826.3465
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.