Få mere at vide
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051497
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051497 25 mg
30050081 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051497 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0333.020025
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
CAS 365213-58-7
Analyt- eller komponentnavne 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
InChI formel InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-15(18)21)20-10-12(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H2,18,21)
SMIL Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)N
IUPAC navn 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 279.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1372 g/mol