Få mere at vide
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| CAS | 365213-58-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H17 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[6-Methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O/c1-11-3-6-13(7-4-11)17-14(9-15(18)21)20-10-12(2)5-8-16(20)19-17/h3-8,10H,9H2,1-2H3,(H2,18,21) |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)c2nc3ccc(C)cn3c2CC(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Vis mere |