Få mere at vide
2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30474512
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474512 100 mg
30470326 50 mg
30476436 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330608100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2514763-78-9
Molekylær formel C14H13N3O3
Molekylvægt (g/mol) 271.27
Synonym Alogliptin impurity
IUPAC navn 2-[(6-methoxy-3-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)methyl]benzonitril
SMIL COC1=CC(=O)N(C)C(=O)N1Cc2ccccc2C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-((6-Methoxy-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidine-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O3/c1-16-12(18)7-13(20-2)17(14(16)19)9-11-6-4-3-5-10(11)8-15/h3-7H,9H2,1-2H3
Formel vægt 271.0957