Få mere at vide
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
Artikelnummer. 30460040
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30460040 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30460040 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.280025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
CAS 71056-96-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
InChI formel InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2cc(CC#N)ccc2c1
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 197.23
Mængde 25 mg
Formel vægt 197.0841 g/mol