Få mere at vide
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
Beskrivelse
2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile |
| CAS | 71056-96-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)acetonitrile |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-15-13-5-4-11-8-10(6-7-14)2-3-12(11)9-13/h2-5,8-9H,6H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc2cc(CC#N)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)acetonitrile |
| Vis mere |