Få mere at vide
2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(6-Methoxy-2-naphthalenyl)carbonyl]benzoic Acid |
| CAS | 71964-75-5 |
| Molekylær formel | C19H14O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | NSC 625599 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O4/c1-23-15-9-8-12-10-14(7-6-13(12)11-15)18(20)16-4-2-3-5-17(16)19(21)22/h2-11H,1H3,(H,21,22) |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)c3ccccc3C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vægt | 306.0892 |