Få mere at vide
2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-methoxy DMT |
| CAS | 2426-88-2 |
| Molekylær formel | C13 H18 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 6-methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, 6-MeO DMT, 6-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-8-11(16-3)4-5-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(CCN(C)C)c[nH]c2c1 |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.29 |
| Formel vægt | 218.1419 |