missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethan-1-amine, TRC

Artikelnummer. 30480661
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480661 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30480661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM44467010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-methoxy DMT
CAS 2426-88-2
Molekylær formel C13 H18 N2 O
Mængde 10 mg
Synonym 6-methoxy-N,N-Dimethyltryptamine, 6-MeO DMT, 6-methoxy-N,N-dimethyl-1H-indole-3-ethanamine
InChI formel InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)7-6-10-9-14-13-8-11(16-3)4-5-12(10)13/h4-5,8-9,14H,6-7H2,1-3H3
SMIL COc1ccc2c(CCN(C)C)c[nH]c2c1
IUPAC navn 2-(6-methoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 218.29
Formel vægt 218.1419
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.