Få mere at vide
2,6-Lutidin, TRC
Artikelnummer. 30481323
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481323 1 g
1 options
Artikelnummer. 30481323 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL4765001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Lutidine
CAS 108-48-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C7 H9 N
Mængde 1 g
Synonym 2,6-Lutidine (8CI), 2,6-Dimethylpyridine, NSC 2155, α,α'-Dimethylpyridine, α,α'-Lutidine
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
SMIL Cc1cccc(C)n1
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 107.15
Formel vægt 107.0735
Procent renhed >95