Få mere at vide
2,6-Lutidine N-oxide, 98%
Artikelnummer. 11452477
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452477 10 g 10g
11462477 50 g 50g
11472477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452477 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14299.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-23-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
2,6-Lutidin N-oxid bruges som en ligand og danner koordinationskomplekser med metalsalte.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,6-Lutidin N-oxid anvendes som
en ligand og danner koordinationskomplekser med metalsalte.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler, fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-23-0
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.155
MDL nummer MFCD00039715
InChI nøgle LIDGFHXPUOJZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dimethylpyridine n-oxide, 2,6-lutidine n-oxide, 2,6-lutidine-n-oxide, 2,6-dimethylpyridine 1-oxide, 2,6-lutidine 1-oxide, pyridine, 2,6-dimethyl-, 1-oxide, 2,6-lutidine oxide, 2,6-dimethylpyridine oxide, 2,6-dimethylpyridinium n-oxide, 2,6-dimethylpyridin-1-ium-1-olate
PubChem CID 14083
IUPAC navn 2,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium
SMIL CC1=[N+](C(=CC=C1)C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,6-Lutidine N-oxide
Tæthed 1.102
Kogepunkt 108°C to 111°C (10 mmHg)
Brydningsindeks 1.5685
Mængde 10 g
Beilstein 110551
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 123.16
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Lutidine N-oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Lutidine N-oxide