Få mere at vide
2,6-Lutidin, 99%
Artikelnummer. 10731354 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10731354 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10532331 250 mL Glasflaske 250ml
10686512 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10731354 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125190025
 Begrænset vare
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 108-48-5
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00006345
InChI nøgle OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(C)=N1
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Lutidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -6.0°C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 143.0°C to 145.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4966 to 1.4986
Mængde 2.5 L
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,miscible with dimethylformamide and,tetrahydrofuran
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.