Få mere at vide
2,6-Lutidin, 99%
Artikelnummer. 10532331 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10532331 250 mL Glasflaske 250ml
10686512 1 L Glasflaske 1 L
10731354 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10532331 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125192500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.90 DKK
    423.65 DKK / 250ml
    Spare 47.25 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-48-5 | C7H9N | 107,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-48-5
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00006345
InChI nøgle OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-lutidine, lutidine, pyridine, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethypyridine, alpha,alpha'-lutidine, alpha,alpha'-dimethylpyridine, 2,6-dimethyl-pyridine, hsdb 79, unii-15fq5d0t3p, 2,6-lutidene
PubChem CID 7937
ChEBI CHEBI:32548
IUPAC navn 2,6-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC=CC(C)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 6-Lutidine
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -6,0 °C
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 143,0 °C til 145,0 °C
Flammepunkt 33 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4966 til 1,4986
Mængde 250 mL
Beilstein 20, 244
Fieser 01,626
Merck Index 15, 5677
Specifik vægtfylde 0.92
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether, blandbare med dimethylformamid og tetrahydrofuran
Formel vægt 107.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,6-Lutidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.